Learn More
Brady™ Rondelles
Description
- Les œillets prolongent la durée de vie des étiquettes de données en empêchant les déchirures et l'abrasion.
- Les œillets en plastique noir s'enclenchent facilement dans les trous pré-perforés des étiquettes imprimables par transfert thermique. Brady .
- Permet de personnaliser les étiquettes ou de les imprimer en série et en continu sur une imprimante à transfert thermique avant la pose de l'œillet.
- Le paquet contient uniquement les œillets (imprimante et étiquettes vendues séparément).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rondelles |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante d'étiquettes BBP30, Imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31, Imprimante d'étiquettes BBP33, Imprimante d'étiquettes et de panneaux multicolores BBP35, Imprimante d'étiquettes et de panneaux couleur et découpe BBP37, BBP85 Imprimante industrielle pour panneaux et étiquettes, Imprimante i3300, Imprimante S3000, Imprimante S3100, GlobalMark Étiqueteuse, PowerMark Imprimante industrielle pour panneaux et étiquettes |
| Description | Passe-fils (paquet de 100) |
| Quantité | 1 pièce |