Learn More
behr Labor-Technik™ Extracteur™ Behrotest 100 ml avec robinet d'arrêt / EZ100H
Code produit 10288030
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10288030 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10288030 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00217970
Procédez à l’extraction du composé souhaité avec une solubilité limitée dans un solvant. L'extracteur behr Labor-Technik™ EZ 100/HAHN Soxhlet recycle une petite quantité de solvant pour dissoudre une plus grande quantité de matériau.
  • Pour extractions de 100 ml
  • Comprend un robinet
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 100 mL
Comprend Robinet