Learn More
Gardco™ Cupule de viscosimètre nº 3 série EZ/3 avec certificat
Code produit 11775359 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
64 à 596 cSt
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Conditionnement
11775359 64 à 596 cSt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11775359 Fournisseur Gardco™ Code fournisseur 0870022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    575.07€ / 1 pièces
    Économisez 36.93€
    6% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
La cupule de viscosimètre nº 3 Gardco EZ3/C avec certificat est un moyen simple et économique de mesurer la viscosité.
  • Fourni avec la table de conversion pour déterminer la viscosité en centistokes (cSt)
  • Dimensions conformes aux exigences de la norme D 4212 établie par l’ASTM
  • Certificat Traceable NIST
Spécification
Gamme de viscosité 64 à 596 cSt
Description Coupe de viscosité Gardco série EZ3/C n°3
Certifications/Conformité Dimensions de la coupe telles que spécifiées dans les normes ASTM D 4212 ; modèles traçables NIST conformes aux normes MIL STD 5662A, ANSI/NCSL 2540-1 ; traçables conformément aux huiles standard NIST ; certificat NIST traçable
Volume (métrique) 46,5 mL