Learn More
Groupe Stevanato Flacons EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Description
- Les vials sont proposés dans des configurations prêtes à l'emploi (nid, bac et plateau), ce qui élimine le contact verre-verre et garantit une qualité de fabrication irréprochable
- Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre opération de remplissage aseptique, ce qui vous permet de maximiser l'efficacité et de minimiser le coût total
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 20 mm |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 8 ml |
| Type d’emballage | Nid et baignoire |
| Gamme de produits | 6R |
| Quantité | 720/paquet |
| Afficher plus |