Learn More
Groupe Stevanato Flacons EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Code produit 17840535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Quantité:
1 500 /paquet
1 800/paquet
2 280/paquet
360/paquet
480/paquet
720/paquet
960/paquet
Conditionnement:
1500 pièces
1800 pièces
2280 pièces
360 pièces
480 pièces
720 pièces
960 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
17840535 3 ml 2 280/paquet 2280 pièces
17870525 3 ml 1 800/paquet 1800 pièces
17890525 3 ml 1 500 /paquet 1500 pièces
17880525 4 ml 1 800/paquet 1800 pièces
17820535 8 ml 720/paquet 720 pièces
17800535 10 ml 720/paquet 720 pièces
17810535 20 ml 360/paquet 360 pièces
17830535 4 ml 2 280/paquet 2280 pièces
17850535 8 ml 960/paquet 960 pièces
17860535 10 ml 960/paquet 960 pièces
17880535 20 ml 480/paquet 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17840535 Fournisseur Groupe Stevanato Code fournisseur P06B2001.6461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8540.00€
    7610.96€ / 2280 pièces
    Économisez 929.04€
    10% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Les vials sont proposés dans des configurations prêtes à l'emploi (nid, bac et plateau), ce qui élimine le contact verre-verre et garantit une qualité de fabrication irréprochable. Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre opération de remplissage aseptique.
  • Les vials sont proposés dans des configurations prêtes à l'emploi (nid, bac et plateau), ce qui élimine le contact verre-verre et garantit une qualité de fabrication irréprochable
  • Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre opération de remplissage aseptique, ce qui vous permet de maximiser l'efficacité et de minimiser le coût total
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 3 ml
Type d’emballage Plateau
Gamme de produits 2R
Quantité 2 280/paquet
Marking Spot Non
À utiliser avec (équipement) Équipement de remplissage aseptique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 8362-1
Hauteur (métrique) 35 mm
Conservateur Non
Type de produit EZ_fill