Learn More
Groupe Stevanato Flacons EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Beskrivning
- Les vials sont proposés dans des configurations prêtes à l'emploi (nid, bac et plateau), ce qui élimine le contact verre-verre et garantit une qualité de fabrication irréprochable
- Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre opération de remplissage aseptique, ce qui vous permet de maximiser l'efficacité et de minimiser le coût total
Specifikationer
Specifikationer
| Description | 2R en 3 in Nid et baignoire |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| Type d’emballage | 3 in Nid et baignoire |
| Gamme de produits | 2R |
| Quantité | 1 500 /paquet |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?