Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG2-Biotin
Code produit 11871215 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11871215 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11871215 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21346
 Article restreint
En stock
Effectuez une biotinylation des protéines ou surfaces à l’aide de l’EDC ou d’autres agents de réticulation réactifs aux amines grâce à ce réactif de biotinylation court (20,4 A) contenant un espaceur en polyéthylène glycol à 2 unités.
L’amine-PEG2-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation qui contient un bras espaceur en PE glycol (PEG) à 2 unités et une amine primaire terminale pour la conjugaison et le marquage des protéines avec l’EDC ou d’autres réticules.
L’amine-PEG2-Biotine est un composé de biotine hydrosoluble contenant un bras espaceur de PE glycol (PEG) et une amine primaire terminale. Le bras espaceur hydrophile en PEG confère une solubilité dans l’eau qui est transférée aux molécules qui sont conjuguées au composé de biotine. Le bras espaceur en PEG permet également à ce réactif une connexion longue et flexible pour minimiser l’encombrement stérique associé à la liaison aux molécules d’avidine. Le groupe amine peut réagir avec l’EDC de réticulation pour former des conjugués avec des carboxyles et des phosphates 5’.
Points clés :
  • Utiliser l’agent de réticulation en EDC pour coupler cet analogue à des groupes carboxyle (-COOH) ou à des groupes phosphate 5’
  • Bras espaceur hydrosoluble, en polyéthylène glycol (PEG)
  • Le bras espaceur en PEG transfère l’hydrophilicité au conjugué final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amine-PEG2-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Acide carboxylique, cétone, aldéhyde
Groupement de réactifs Amine
Solubilité Eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Taille moyenne, pegylé
Type d’étiquette Biotine et analogues