Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG3-Biotin
Code produit 11881215 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11881215 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11881215 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    315.65€ / 50mg
    Économisez 105.35€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez une biotinylation des protéines ou des surfaces à l’aide de l’EDC ou d’autres agents de réticulation réactifs aux amines avec un réactif de biotinylation de longueur moyenne (22,9 A) contenant un bras espaceur à 3 unités en PE glycol.
L’amine-PEG3-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation qui contient un bras espaceur en PE glycol (PEG) à 3 unités et une amine primaire terminale pour la conjugaison et le marquage des protéines avec l’EDC ou d’autres réticules.
L’amine-PEG2-Biotine est un composé de biotine hydrosoluble contenant un bras espaceur de PE glycol (PEG) et une amine primaire terminale. Le bras espaceur hydrophile en PEG confère une solubilité dans l’eau qui est transférée aux molécules qui sont conjuguées au composé de biotine. Le bras espaceur en PEG permet également à ce réactif une connexion longue et flexible pour minimiser l’encombrement stérique associé à la liaison aux molécules d’avidine. Le groupe amine de ce composé amine-PEG-biotine peut réagir avec l’EDC de réticulation pour former des conjugués avec des carboxyles et des phosphates 5’.
Points clés :
  • Utiliser l’agent de réticulation en EDC pour coupler cet analogue à des groupes carboxyle (-COOH) ou à des groupes phosphate 5’
  • Bras espaceur hydrosoluble, en polyéthylène glycol (PEG)
  • Longueur de chaîne plus longue pour la réduction de l’empêchement stérique
  • Le bras espaceur en PEG transfère l’hydrophilicité au conjugué final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amine-PEG3-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Acide carboxylique, cétone, aldéhyde
Groupement de réactifs Amine
Solubilité Eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Taille moyenne, pegylé
Type d’étiquette Biotine et analogues
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ-Link Amine-PEG3-Biotin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Amine-PEG3-Biotin