Description
La biocytine Thermo Scientific™ EZ-Link est une variante simple de la biotine qui contient une amine primaire dans sa chaîne d’acide valérique, qui fournit la base essentielle pour la construction de certains réactifs de biotinylation à chaîne longue et trifonctionnelle.
Points clés :
- Utile pour synthétiser des réactifs de biotinylation à longue chaîne (peut utiliser l’EDC, réf. n°22980, 22981)
- Intermédiaire de bras espaceur étendu pour une dérivatisation ultérieure en réactifs biotinylants spécifiques aux groupes.
- Contient à la fois le groupe carboxyle et l’amine primaire, qui peuvent être modifiés pour fabriquer des réactifs trifonctionnels comme le sulfo-SBED
Spécification
Spécification
| Type de produit | Biocytine |
| Quantité | 100 mg |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Groupement de réactifs | Amine, Acide carboxylique |
| Solubilité | Eau |
| Marqueur ou colorant | Analogue de la biotine |
| Entretoise | Taille moyenne |
| Type d’étiquette | Biotine et analogues |