Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ BMCC-Biotin
Code produit 11871255 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11871255 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11871255 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21900
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez les cystéines (groupes SH) par biotinylation grâce à ce réactif de biotinylation réactif au sulfhydryle et activé par maléimide contenant un groupe de cyclohexane stabilisant dans le bras espaceur.
Le BMCC-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation réactif sulfhydryle-réactif activé par le maléimide avec un bras espaceur prolongé qui contient un groupe de cyclohexane stabilisant.
Points clés :
  • Biotinylates à un pH de 6,5-7,5
  • La réaction évite la modification potentielle des groupes tyrosine qui peuvent inactiver l’activité biologique
  • Bras espaceur plus long que la biotine iodoacétyl
  • Doit être dissous dans le DMSO ou le DMF avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit BMCC-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Réactivité chimique Thiol
Groupement de réactifs Maléimide
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Extra-long
Type d’étiquette Analogues & de la biotine