Learn More
Thermo Scientific™ HPFP-biotine EZ-Link™, format No-Weigh™
Code produit 10188543 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10188543 50 mg 50mg
15900463 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10188543 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21341
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ EZ-Link™ HPDP-Biotin is membrane-permeable biotin labeling reagent that reacts with sulfhydryl (-SH) groups.
L’HPDP-Biotine EZ-Link Thermo Scientific™ est un réactif de biotinylation réactif au sulfhydryle activé par le pyridyldithiol qui se conjugue par une liaison disulfure clivable (réversible) pour permettre une utilisation dans diverses méthodes de purification.
Points clés :
  • Le pyridyldithiol réagit avec les groupes -SH pour former une liaison disulfure stable
  • L’absorbance du groupe de départ de pyridine-2-thione à 343 nm peut être utilisée pour déterminer le progrès de la réaction
  • La liaison disulfure est clivable à l’aide de 50 mM de DTT (réf. 20291) ou de 100 mM de β-Mercaptoéthanol (réf. 35600)
  • Le bras espaceur étendu empêche l’empêchement stérique
  • Doit être dissous dans le DMSO ou le DMF avant utilisation
  • La biotinylation se produit entre les pH 6 et 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit HPDP-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Réactivité chimique Thiol
Groupement de réactifs Pyridyldisulfure
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Long, clivable
Type d’étiquette Analogues & de la biotine