Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Iodoacetyl-PEG2-Biotin
Code produit 10260014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10260014 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10260014 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21334
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Biotinylez les cystéines réduites (groupes -SH) à un pH élevé grâce à ce réactif de biotinylation réagissant au sulfhydryle, activé par haloacétyle, contenant du polyéthylène glycol pour la solubilité.
Le Iodoacétyle-PEG2-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation réagissant au sulfhydryle activé par haloacétyle de mi-longueur qui contient 2 unités d’éthylène glycol dans son bras espaceur pour des caractéristiques d’hydrosolubilité accrues.
Points clés :
  • Bras espaceur hydrosoluble, en polyéthylène glycol (PEG)
  • Réagit avec les groupes sulfhydryle (-SH) à pH alcalin à neutre
  • Les réactions de couplage se produisent dans l’obscurité
  • Le bras espaceur en PEG transfère l’hydrophilicité au conjugué final
  • Forme une liaison thioéther stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Iodoacétyl-PEG2-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Thiol
Groupement de réactifs Haloacétyle
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Taille moyenne, pegylé
Type d’étiquette Biotine et analogues