Description
La maléimide-PEG11-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation long, activé par maléimide et réactif au sulfhydryle, qui comprend un bras espaceur polyéthylène glycol à 11 unités pour une solubilité dans l’eau et une portée accrues.
Points clés :
- L’espaceur en polyéthylène glycol (PEG) produit des protéines marquées à la biotine avec une plus grande solubilité et moins d’agrégation
- Forme une liaison thioéther stable à pH 6,5 à 7,5
- L’espaceur PEG améliore la solubilité aqueuse, ce qui permet d’effectuer un marquage dans des conditions physiologiques non dénaturantes
- Le bras espaceur étendu réduit l’empêchement stérique dans la liaison à l’avidine, à la streptavidine et aux protéines Thermo Scientific NeutrAvidin
Spécification
Spécification
| Type de produit | Maléimide-PEG11-Biotine |
| Quantité | 25 mg |
| Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Thiol |
| Groupement de réactifs | Maléimide |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Extra-long, pégylé |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt