Learn More
Thermo Scientific™ Maléimide-PEG2-Biotine EZ-Link™, format No-Weigh™
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Le maléimide-PEG2-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation qui réagit au sulfhydryle à mi-longueur, activé par le maléimide, qui contient 2 unités d’éthylène glycol dans son bras espaceur pour des caractéristiques de solubilité accrue dans l’eau.
Points clés :
- Hydrosoluble, contient un bras espaceur en polyéthylène glycol (PEG)
- Réagit avec les groupes sulfhydryles (-SH) à pH acide à neutre
- Transfère le bras espaceur hydrophile PEG au conjugué final
- Forme une liaison thioéther
Specifications
Specifications
| Type de produit | Maléimide-PEG2-Biotine |
| Quantité | 50 mg |
| Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Thiol |
| Groupement de réactifs | Maléimide |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Long, pégylé |
| Show More |