Learn More
Thermo Scientific™ Maléimide-PEG2-Biotine EZ-Link™, format No-Weigh™
Code produit 15980186 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 2 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15980186 10 x 2 mg 10 pièces
10519873 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15980186 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    244.65€ / 10 pièces
    Économisez 81.35€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réduisez les cystéines par biotinylation grâce à ce court réactif de biotinylation, activé par maléimide et réactif au sulfhydryle contenant un bras espaceur PEG à 2 unités pour améliorer la solubilité dans l’eau.
Le maléimide-PEG2-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation qui réagit au sulfhydryle à mi-longueur, activé par le maléimide, qui contient 2 unités d’éthylène glycol dans son bras espaceur pour des caractéristiques de solubilité accrue dans l’eau.
  • Réactif de biotinylation réactif au sulfhydryle de longueur moyenne, activé par le maléimide, qui contient un éthylène glycol à 2 unités dans son bras espaceur pour des caractéristiques hydrosolubles accrues.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylés ou autres protéines à utiliser dans les méthodes protéiques
  • Réactif au thiol - réagit avec les sulfhydryles (-SH), comme la chaîne latérale de la cystéine (C)
  • Activé par le maléimide - réagit à un pH de 6,5 à 7,5 dans des tampons comme le PBS
  • Pégylé - le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 2 unités
  • Améliore la solubilité - la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet d’empêcher l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
  • Irréversible - forme des liaisons thioéthers permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Solubilité - peut être dissous directement dans des tampons aqueux pour des réactions de marquage
  • Longueur moyenne - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) mesure 29,1 angströms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Maléimide-PEG2-Biotine
Quantité 10 x 2 mg
Contenu et stockage Stocker sous forme desséchée à 4 °C.
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Conditions d’expédition Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Thiol
Groupement de réactifs Maléimide
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Pégylé, 29,1 Å