Learn More
Thermo Scientific™ Maleimide-PEG4-DBCO EZ-Link™
Code produit 17611586 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17611586 25 mg 25mg
17631586 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17611586 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C20041
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un réticulateur hétérobifonctionnel réactif au sulfhydryle qui contient un groupe de dibenzylcyclooctyne (DBCO) pour les applications de chimie clic sans cuivre. Le maléimide réactif au thiol/sulfhydryle peut être utilisé pour marquer divers thiols contenant des fractions telles que des cystines libres dans des protéines, des peptides ou d’autres (bio)molécules.
  • Un réticulateur hétérobifonctionnel réactif au sulfhydryle qui contient un groupe de dibenzylcyclooctyne (DBCO) pour les applications de “chimie clic” sans cuivre
  • Le maléimide réactif au thiol/sulfhydryle peut être utilisé pour marquer divers thiols contenant des fractions telles que des cystines libres dans des protéines, des peptides ou d’autres (bio)molécules
  • Une fois qu’une protéine ou une (bio)molécule est marquée au DBCO, elle peut subir une réaction de cycloaddition azide-alkyne sans cuivre pour former une liaison triazole stable avec un partenaire de couplage marqué à l’azide
  • Peut être utilisé pour créer divers conjugués avec le couplage bi-orthogonal entre un alcyne et un azide (fourni séparément)
  • La procédure de couplage ou de réticulation se fait généralement en deux étapes :
    • Tout d’abord, une molécule contenant des protéines ou du thiol est marquée par un groupe DBCO et un réticule en excès est supprimé
    • Puis, un azide contenant la fraction (préparée indépendamment) est introduit dans le même système que la fraction DBCO
    • Le marquage s’effectue dans des conditions biologiques sans l’introduction de réactifs supplémentaires tels qu’un catalyseur à base de cuivre
  • Le réactif se dissout facilement dans des solvants miscibles à l’eau pour dilution dans des mélanges de réaction aqueux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Azide-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Maléimide-PEG4-DBCO
Poids moléculaire 647,74
Pégylé Oui
Longueur du bras espaceur 29,7 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non déterminé
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits EZ-Link, No-Weigh
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, DBCO
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 25 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Standard, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur