Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Biotine EZ-Link™
Code produit 10381394 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381394 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10381394 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20217
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez une biotinylation des amines protéiques (p. ex., les lysines) avec un réactif de biotinylation à l’ester NHS simple et court (13,5 A) contenant un bras espaceur perméable à la membrane pour le marquage intracellulaire.
Le NHS-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est le réactif de biotinylation activé par l’ester NHS le plus simple pour le marquage des amines primaires (par exemple, les lysines protéiques), dont la perméabilité membranaire permet d’être utilisée pour le marquage intracellulaire général.
Points clés :
  • Forme une liaison amine stable
  • Réagit aux amines primaires avec un pH entre 7 et 9
  • Doit être dissous dans le DMSO ou le DMF et peut ensuite être transféré dans une solution de réaction aqueuse
  • Contient un bras espaceur plus court que le NHS-LC-Biotine
  • Pénètre les membranes cellulaires en raison de sa charge nulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit NHS-Biotine
Quantité 100 mg
Contenu et stockage Stocker desséché à température ambiante.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Court
Type d’étiquette Biotine et analogues