Learn More
Thermo Scientific™ NHS-LC-Biotine EZ-Link™
Code produit 10474024 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10474024 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10474024 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21336
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez une biotinylation des amines protéiques (p. ex., les lysines) à l’aide de cette longue chaîne (22,4A), réactif de biotinylation ester NHS contenant un bras espaceur perméable à la membrane pour le marquage intracellulaire.
Le NHS-LC-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation activé par l’ester NHS à longue chaîne pour le marquage des amines primaires (par exemple, les lysines protéiques), dont la perméabilité membranaire permet d’être utilisée pour le marquage intracellulaire général.
Points clés :
  • Le bras espaceur étendu réduit l’empêchement stérique lors de la liaison de plusieurs molécules biotinylées à un complexe d’avidine
  • Moins hydrosoluble que le sulfo-NHS-LC-Biotine
  • Dissoudre dans du solvant organique (DMSO ou DMF) avant utilisation
  • Pénètre les membranes cellulaires en raison de sa charge nulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit NHS-LC-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Taille moyenne
Type d’étiquette Biotine et analogues