Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - 1mL Column
Code produit 10127773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10127773 8 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10127773 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.00€
    403.65€ / 1 kits
    Économisez 134.35€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Effectuez une biotinylation des amines protéiques avec un meilleur contrôle de la réaction de marquage aux amines et du processus de nettoyage des anticorps à l’aide de cette méthode de biotinylation des anticorps basée sur des colonnes.
Les kits de biotinylation en phase solide NHS-PEG Thermo Scientific™ EZ-Link offrent une approche sur colonne de la biotinylation des anticorps ciblés par les amines qui permet un meilleur contrôle de la réaction de marquage et du processus de nettoyage.
Ce système innovant de marquage d’anticorps utilise l’agarose chélatée au nickel pour immobiliser temporairement les molécules d’anticorps via leurs régions Fc riches en histidine. Une fois qu’il est maintenu en place sur la résine, l’anticorps peut être biotinylé à des groupes sulfhydryles (après réduction légère ou liaison disulfure) ou à des amines primaires. Les réactifs de marquage excessifs et les sous-produits sont ensuite lavés avant de récupérer l’anticorps marqué et purifié de la résine à l’aide d’une solution d’imidazole légère. Aucune filtration sur gel ou dialyse n’est nécessaire. Quatre kits sont disponibles pour des échantillons d’anticorps de petite taille (0,1 à 1 mg) ou de grande taille (1 à 10 mg) utilisant des réactifs de marquage dirigés par des amines (ester NHS) ou par des sulfhydryles (maléimide).
Points clés :
  • Marquage et purification rapides : l’ensemble de la procédure ne prend qu’une heure (deux heures pour les kits de marquage au sulfhydryle)
  • Élimination facile du réactif de marquage dépensé et excédentaire : il suffit de laver les sous-produits de réaction ; pas besoin de dialyse ni de filtration sur gel
  • Pas d’effets de dilution : la méthode en phase solide permet de récupérer les anticorps dilués initialement dans un volume plus petit après le marquage
  • Protocoles optimisés : des protocoles spécifiques pour l’anticorps garantissent un niveau de marquage approprié (2 à 5 biotines par molécule d’anticorps), minimisant ainsi la possibilité d’inactivation causée par un marquage excessif
  • Réactifs suffisants pour huit expériences de marquage de la biotine : l’emballage “No-Weigh” Thermo Scientific garantit que le réactif de biotine est pleinement actif pour huit expériences distinctes
Comprend :
Colonne Nickel Chelate immobilisée 1 ml, tampon phosphate salin BupH 1 pack (volume de 500 ml), microtubes de NHS-PEG4-Biotine au format No-Weigh 8 x 2 mg, solution mère d’imidazole 4M de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de biotinylation en phase solide NHS-PEG
Quantité 8 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 8 réactions de marquage, chacune avec 1 à 10 mg d’anticorps
• Colonne d’agarose Ni-IDA, 1 ml, 1 colonne
• Pack de PBS (volume de 500 ml), 1 pack
• NHS-PEG4-Biotine, 8 x 2 mg
• Solution mère d’imidazole (4M), 5 ml
Conserver à 4°C.
Balance d’étiquetage 1 à 10 mg
Gamme de produits EZ-Link
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Pégylé
Labeling Target IgG