Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’™EZ-Link NHS-PEG12-Biotine Thermo Scientific est un réactif pegylaté hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
Points clés :
- Le bras espaceur en polyéthylène glycol (PEG) hydrosoluble augmente la solubilité des protéines marquées
- Excellente pureté, uniformité du poids moléculaire et réactivité aux amines
- Le bras espaceur long réduit l’encombrement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
Spécification
Spécification
| Type de produit | NHS-PEG12-Biotine |
| Quantité | 25 mg |
| Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à -20°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Extra-long, pegylé |
| Afficher plus |