Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Code produit 15792029 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15792029 10 x 1 mg 10mg
11801195 25 mg 25mg
11811195 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15792029 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35389
Les amines protéiques biotinylate et maximisent la solubilité des protéines grâce à ce réactif de biotinylation du NHS-ester très long (56.0A) contenant un bras espaceur pegylé et hydrosoluble.
L’™EZ-Link NHS-PEG12-Biotine Thermo Scientific est un réactif pegylaté hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et de contamination des réactifs au fil du temps en minimisant l’ouverture et la fermeture répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Marquage des protéines : Anticorps biotinylés ou autres protéines pour la détection ou la purification à l’aide de résines ou de sondes de streptavidine
  • Réactif à l’amine : Réagit avec les amines primaires (-NH2), telles que la chaîne latérale des lysines (K) ou les extrémités N-terminales des polypeptides
  • Pégylé : le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 12 unités
  • Améliore la solubilité : la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet de prévenir l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
  • Irréversible : formation de liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Très longue portée : le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est 56A0 ; ceci réduit l’encombrement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 x 1 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée entre -5 et -30°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits EZ-Link, No-Weigh
Solubilité Eau
Format Solide
Type d’étiquette Biotine et analogues