Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro NHS-PEG4-Biotinylation Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivelse
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
Points clés :
- Le bras espaceur en polyéthylène glycol (PEG) hydrosoluble augmente la solubilité des protéines marquées
- Empêche le regroupement d’anticorps mieux que la sulfo-NHS-LC-Biotine
- Assure le marquage à l’extrémité N-terminale ou aux résidus de lysine en moins de 1 heure
- L’emballage Thermo Scientific No-Weigh (8 x 2 mg) permet un gain de temps : préserve l’activité du réactif et empêche la contamination croisée entre les utilisations
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Kit de biotinylation EZ-Link Micro NHS-PEG4 |
| Type de produit | Kit de biotinylation Micro NHS-PEG4 |
| Quantité | Kit de 8 réactions |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 8 réactions de marquage, chacune avec 0,05 à 0,2 mg d’anticorps • EZ-Link NHS-PEG4-Biotine, 8 x 2 mg • Boîte de PBS (500 ml), 1 boîte • Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba (MWCO 7 K), 2 ml, 10 colonnes Conservez les microtubes de réactif de biotine à -20°C. Conservez le PBS à température ambiante. Conservez la colonne de dessalage à 4°C. Expédié à température ambiante. |
| Balance d’étiquetage | 100 μg |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Solubilité | Eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Pégylé |
| Labeling Target | Anticorps, Protéines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?