Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4 Biotinylation Kit
Code produit 10701185 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 8 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10701185 Kit de 8 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10701185 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21455
 Article restreint
En stock
Biotinylez les amines protéiques et optimisez la solubilité des protéines avec ce réactif de biotinylation par esters de NHS longs (29,0 A) contenant un bras espaceur pégylé et hydrosoluble.
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
Points clés :
  • Le bras espaceur en polyéthylène glycol (PEG) hydrosoluble augmente la solubilité des protéines marquées
  • Empêche le regroupement d’anticorps mieux que la sulfo-NHS-LC-Biotine
  • Assure le marquage à l’extrémité N-terminale ou aux résidus de lysine en moins de 1 heure
  • L’emballage Thermo Scientific No-Weigh (8 x 2 mg) permet un gain de temps : préserve l’activité du réactif et empêche la contamination croisée entre les utilisations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de biotinylation NHS-PEG4 EZ-Link
Type de produit Kit de biotinylation NHS-PEG4
Quantité Kit de 8 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 8 réactions de marquage, chacune avec 1 à 10 mg d’anticorps
• NHS-PEG4-Biotine EZ-Link, 8 x 2 mg
• Boîte PBS (donne 500 ml), 1 boîte
• Colonnes de dessalage par centrifugation Zeba (7K seuil de rétention des molécules), 5 ml, 10 colonnes
• Solution HABA, 1 ml
• Avidine, 10 mg
Stocker l’avidine à -20°C. Conservez le PBS à température ambiante. Conserver les composants de kit restants à 4°C.
Balance d’étiquetage 1 à 10 mg
Gamme de produits EZ-Link
Solubilité Eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Pégylé
Labeling Target Anticorps, Protéines
compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ-Link NHS-PEG4 Biotinylation Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.