Learn More
Thermo Scientific™ Kits de marquage et NHS-PEG4-Biotine EZ-Link™
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
Highlights:
- Water-soluble polyethylene glycol (PEG) spacer arm increases solubility of labeled protein
- Prevents aggregation of antibodies better than Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Labels at N-terminus or lysine residues in less than 1 hour
- Thermo Scientific No-Weigh Packaging (8 x 2mg) saves time - preserves reagent activity and prevents cross-contamination between use
Specifications
Specifications
| Clivable | No |
| Description | NHS-PEG4-Biotine EZ-Link, format No-Weigh |
| Formule | Ester de biotine NHS avec un espaceur de tétraéthylèneglycol |
| Poids moléculaire | 588.67 |
| Perméable à la membrane | No |
| Pégylé | Oui |
| Longueur du bras espaceur | 29 |
| Quantité | 8 x 2°mg |
| Suffisant pour | 8 utilisations pour marquer un total de 181 mg d’IgG dans des conditions normales |
| Contenu et stockage | Stocker dans le flacon d’origine à 4°C avec agent desséchant |
| Show More |