Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Code produit 11861225 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
1g
20mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11861225 50 mg 50mg
17245976 10 x 2 mg 20mg
10026573 25 mg 25mg
10464005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11861225 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21362
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylates ou autres protéines pour la détection ou la purification à l’aide de sondes de streptavidine ou de résines
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), tels que les chaînes latérales des lysines (K) ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Pégylé - le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 4 unités
  • Améliore la solubilité - la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet d’empêcher l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Longue portée - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 29 angströms ; ceci réduit l’empêchement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description EZ-Link NHS-PEG4-Biotine
Type de produit NHS-PEG4-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Long, pégylé
Type d’étiquette Analogues & de la biotine