Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Code produit 17245976 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
1g
20mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17245976 10 x 2 mg 20mg
10026573 25 mg 25mg
11861225 50 mg 50mg
10464005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17245976 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39259
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylates ou autres protéines pour la détection ou la purification à l’aide de sondes de streptavidine ou de résines
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), tels que les chaînes latérales des lysines (K) ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Pégylé - le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 4 unités
  • Améliore la solubilité - la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet d’empêcher l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Longue portée - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 29 angströms ; ceci réduit l’empêchement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit NHS-PEG4-Biotine
Quantité 10 x 2 mg
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Pégylé, 29,0 Å