Description
Le NHS-SS-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link permet une biotinylation simple et efficace des anticorps, des protéines et d’autres molécules contenant des amines primaires, ainsi qu’un marquage intracellulaire.
Points clés :
- Analogue à perméabilité membranaire du Sulfo-NHS-SS-Biotine
- Dissoudre dans du solvant organique (DMSO ou DMF) avant utilisation
- Le réactif dissous peut être dilué dans un tampon de réaction aqueux
- Le long bras espaceur réduit l’encombrement stérique pour les interactions de liaison
- La liaison disulfure est clivable avec le DTT ou d’autres agents de réduction
Spécification
Spécification
| Type de produit | NHS-SS-Biotine |
| Quantité | 50 mg |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Perméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Taille moyenne, clivable |
| Afficher plus |