Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotine EZ-Link™
Code produit. 11851185 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11851185 50 mg 50mg
17872556 10 x 1 mg 10 pièces
15940737 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11851185 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21217
La sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
Marquez les anticorps, les protéines et autres molécules qui ont des amines primaires avec le réactif de biotinylation hydrosoluble EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™, à chaîne courte.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de sondes ou de résine de streptavidine
  • Marquage de la surface cellulaire - seules les protéines de surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne traverse pas les membranes cellulaires
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), comme les chaînes latérales de lysine, ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Soluble - le groupe chargé sulfo-NHS augmente l’hydrosolubilité du réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Très court - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 13,5 angströms ; il se compose du groupe d’acide valérique de la biotine native uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sulfo-NHS-SS-Biotine EZ-Link
Type de produit Sulfo-NHS-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à -20°C. Expédié à température ambiante.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Court
Type d’étiquette Biotine et analogues
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulfo-NHS-Biotin