Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotine EZ-Link™
Code produit 15940737 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15940737 10 x 1 mg 10 pièces
17872556 10 x 1 mg 10 pièces
11851185 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15940737 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    151.65€ / 10 pièces
    Économisez 50.35€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
Marquez les anticorps, les protéines et autres molécules qui ont des amines primaires avec le réactif de biotinylation hydrosoluble EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™, à chaîne courte.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de sondes ou de résine de streptavidine
  • Marquage de la surface cellulaire - seules les protéines de surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne traverse pas les membranes cellulaires
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), comme les chaînes latérales de lysine, ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Soluble - le groupe chargé sulfo-NHS augmente l’hydrosolubilité du réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Très court - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 13,5 angströms ; il se compose du groupe d’acide valérique de la biotine native uniquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sulfo-NHS-Biotine
Quantité 10 x 1 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à -20°C.
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Conditions d’expédition Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Court