Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Code produit 10321634 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321634 10 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21425
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les amines protéiques biotinylates (par ex., lysines) avec notre réactif de biotinylation à l’ester-NHS hydrosoluble le plus court (13,5 A) pour le marquage des anticorps ou de la surface cellulaire.
Marquez les anticorps, les protéines et autres molécules qui ont des amines primaires avec le réactif de biotinylation hydrosoluble EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™, à chaîne courte.
Points clés :
  • Bras espaceur plus court que le sulfo-NHS-LC-Biotine
  • Réagit avec les amines primaires à pH 7 à 9 dans les tampons ne contenant pas d’amine tels que les tampons de borate, de carbonate ou de phosphate
  • La charge négative de -SO3 maintient la biotinylation localisée à la surface cellulaire de sorte que le réactif ne passe pas par la membrane cellulaire
  • La solubilité dans l’eau élimine le besoin de solvants organiques nocifs
Brevets américains n°5 892 628 et 5 872 261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de biotinylation EZ-Link Sulfo-NHS
Type de produit Kit de biotinylation Sulfo-NHS
Quantité 10 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 réactions de marquage, chacune avec 1 à 10 mg d’anticorps
• Sulfo-NHS-Biotine EZ-Link, 25 mg
• Pack de PBS (volume de 500 ml), 1 pack
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba (MWCO de 7 K), 5 ml, 10 colonnes
• Solution HABA, 1 ml
• Avidine, 10 mg
Conserver l’avidine et le flacon de réactif de biotine (avec desséchant) à -20°C. Conserver les composants de kit restants à 4°C.
Balance d’étiquetage 1 à 10 mg
Gamme de produits EZ-Link
Solubilité Eau
Marqueur ou colorant Biotine
Labeling Target Anticorps, Protéines
compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic