Description
Marquez les anticorps, les protéines et autres molécules qui ont des amines primaires avec le réactif de biotinylation hydrosoluble EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™, à chaîne courte.
Points clés :
- Bras espaceur plus court que le sulfo-NHS-LC-Biotine
- Réagit avec les amines primaires à pH 7 à 9 dans les tampons ne contenant pas d’amine tels que les tampons de borate, de carbonate ou de phosphate
- La charge négative de -SO3 maintient la biotinylation localisée à la surface cellulaire de sorte que le réactif ne passe pas par la membrane cellulaire
- La solubilité dans l’eau élimine le besoin de solvants organiques nocifs
Specifications
Specifications
| Description | Kit de biotinylation EZ-Link Micro Sulfo-NHS |
| Type de produit | Kit de biotinylation Micro Sulfo-NHS |
| Quantité | 8 réactions |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 8 réactions de marquage, chacune avec 0,05 à 0,2 mg d’anticorps • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine, 8 x 1 mg • Boîte de PBS (500 ml), 1 boîte • Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba (MWCO 7 K), 2 ml, 10 colonnes Conservez le réactif de biotine à -20°C. Conserver les composants de kit restants à 4°C. |
| Balance d’étiquetage | 100 μg |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Solubilité | Eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Pégylé |
| Labeling Target | Anticorps, Protéines |