Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-LC-Biotine EZ-Link™
Code produit 15906125 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15906125 10 x 1 mg 10 pièces
10538723 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15906125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39257
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotine Thermo Scientific™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble et de longueur moyenne permettant de marquer les anticorps, les protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
L’EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotine Thermo Scientific™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble et de longueur moyenne permettant de marquer les anticorps, les protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de sondes ou de résine de streptavidine
  • Marquage de la surface cellulaire - seules les protéines de surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne traverse pas les membranes cellulaires
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), comme les chaînes latérales de lysine, ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Soluble - le groupe chargé sulfo-NHS augmente l’hydrosolubilité du réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Longueur moyenne - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 22,4 angströms ; il assure un parfait équilibre entre une longueur adéquate (encombrement stérique minimum pour une liaison à la biotine) et une masse modeste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sulfo-NHS-LC-Biotine
Quantité 10 x 1 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à -20°C.
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Conditions d’expédition Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Taille moyenne