Learn More
Thermo Scientific™ Kit de biotinylation EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC
Code produit 10117773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10117773 10 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117773 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    412.65€ / 1 kits
    Économisez 137.35€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Les amines protéiques biotinylates (par ex., lysines) avec ce réactif de biotinylation ester NHS hydrosoluble de mi-longueur (22,4 A) très répandu, pour le marquage des anticorps ou de la surface cellulaire.
L’EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotine Thermo Scientific™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble et de longueur moyenne permettant de marquer les anticorps, les protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
Points clés :
  • Analogue hydrosoluble de NHS-LC-Biotine
  • Réagit avec les amines primaires à pH 7-9 dans les tampons ne contenant pas d’amine tels que les tampons de borate, de carbonate ou de phosphate
  • La charge négative du groupe -SO3 maintient la biotinylation localisée à la surface cellulaire
  • Crée une liaison amide
Brevets américains n°5 892 628 et 5 872 261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de biotinylation Sulfo-NHS-LC EZ-Link
Type de produit Kit de biotinylation Sulfo-NHS-LC
Quantité 10 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 réactions de marquage, chacune avec 1 à 10 mg d’anticorps
• Sulfo-NHS-LC-Biotine EZ-Link, 25 mg
• Pack de PBS (volume de 500 ml), 1 pack
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba (MWCO de 7 K), 5 ml, 10 colonnes
• Solution HABA, 1 ml
• Avidine, 10 mg
Conserver les réactifs d’avidine et de biotine à -20°C. Conserver les composants de kit restants à 4°C.
Balance d’étiquetage 1 à 10 mg
Gamme de produits EZ-Link
Solubilité Eau
Marqueur ou colorant Biotine
Labeling Target Anticorps, Protéines
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic