Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotine EZ-Link™ ; Format No-Weigh™
Code produit 10740625 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10740625 50 mg 50mg
15787679 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10740625 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21338
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin enables simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins, and any other primary amine–containing macromolecules.
Le sulfo-NHS-LC-LC-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules avec des amines primaires.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les esters de N-hydroxysulfosuccinimide (sulfo-NHS) de biotine sont les réactifs de biotinylation les plus appréciés. Les biotines activées par NHS réagissent efficacement avec les groupes amines primaires (-NH2) dans des tampons de pH 7 à 9 pour former des liaisons amides stables. En règle générale, les protéines, dont les anticorps, possèdent plusieurs amines primaires dans la chaîne latérale des résidus de lysine (K) et les extrémités N-terminal de chaque polypeptide, qui servent de cibles pour le marquage des réactifs de biotines activés par NHS. Plusieurs esters NHS de biotine différents sont disponibles, avec des propriétés variables et des longueurs de bras espaceur. Les réactifs d’ester sulfo-NHS sont hydrosolubles, ce qui permet d’effectuer des réactions en l’absence de solvants organiques tels que le DMSO ou le DMF.
Points clés :
  • Forme une liaison amide stable avec les amines primaires
  • La forme sulfonée est hydrosoluble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sulfo-NHS-LC-LC-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à -20°C. Expédié à température ambiante.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Long
Type d’étiquette Analogues & de la biotine