Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotine EZ-Link™ ; Format No-Weigh™
Code produit 15787679 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15787679 10 x 1 mg 10 pièces
10740625 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15787679 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35358
 Article restreint
En stock
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin enables simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins, and any other primary amine–containing macromolecules.
Le sulfo-NHS-LC-LC-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules avec des amines primaires.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Marquage des protéines : Anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de sondes ou de résine de streptavidine
  • Marquage de la surface cellulaire : seules les protéines présentes à la surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne pénètre pas les membranes cellulaires
  • Réactif à l’amine : Réagit avec les amines primaires (-NH2), telles que la chaîne latérale des lysines (K) ou les extrémités N-terminales des polypeptides
  • Soluble : le groupe chargé sulfo-NHS augmente la solubilité de l’eau de réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
  • Irréversible : formation de liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Doublement long : Le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 22,4 A0 ; ce bras étendu permet de minimiser l’encombrement stérique pour la liaison à la biotine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 x 1 mg
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée entre -5 et -30°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits EZ-Link, No-Weigh
Solubilité Eau
Format Solide
Type d’étiquette Analogues & de la biotine