Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Code produit 10157723 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10157723 10 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10157723 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21445
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Biotinylez les amines protéiques avec ce réactif de biotinylation par ester de NHS clivable, de longueur moyenne (24,3 A), hydrosoluble, contenant une liaison disulfure clivable dans le bras espaceur.
L’EZ-Link sulfo-NHS-SS-Biotine Thermo Scientific™ permet un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et de toute autre biomolécule contenant des amines primaires en solution.
Points clés :
  • Analogue clivable du sulfo-NHS-LC-biotine
  • Peut enlever le marquage de biotine en clipsant la liaison disulfure de l’espaceur avec des agents réducteurs, tels que le DTT
  • Idéal pour les expériences de purification d’affinité nécessitant une élution efficace des supports d’avidine immobilisés (le clivage des protéines de liaison disulfure)
  • Le long bras espaceur réduit l’encombrement stérique pour les interactions de liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de biotinylation Sulfo-NHS-SS EZ-Link
Type de produit Kit de biotinylation Sulfo-NHS-SS
Quantité 10 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 réactions de marquage, chacune avec 1 à 10 mg d’anticorps
• Sulfo-NHS-SS-Biotine EZ-Link, 25 mg
• Boîte PBS (donne 500 ml), 1 boîte
• Colonnes de dessalage par centrifugation Zeba (7K seuil de rétention des molécules), 5 ml, 10 colonnes
• Solution HABA, 1 ml
• Avidine, 10 mg
Stocker l’avidine à -20°C. Stocker le réactif de biotine desséché à 4°C. Conserver les composants de kit restants à 4°C.
Balance d’étiquetage 1 à 10 mg
Gamme de produits EZ-Link
Solubilité Eau
Marqueur ou colorant Biotine
Labeling Target Anticorps, Protéines
compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ-Link Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate sodium chloride