Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Code produit 11811205 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 x 1°mg
100 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
8 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11811205 100 mg 100mg
10361554 8 x 1°mg 8 pièces
15925521 10 x 1 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11811205 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21331
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Biotinylez les amines protéiques avec ce réactif de biotinylation par ester de NHS clivable, de longueur moyenne (24,3 A), hydrosoluble, contenant une liaison disulfure clivable dans le bras espaceur.
L’EZ-Link sulfo-NHS-SS-Biotine Thermo Scientific™ permet un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et de toute autre biomolécule contenant des amines primaires en solution.
Points clés :
  • Analogue clivable du sulfo-NHS-LC-biotine
  • Peut enlever le marquage de biotine en clipsant la liaison disulfure de l’espaceur avec des agents réducteurs, tels que le DTT
  • Idéal pour les expériences de purification d’affinité nécessitant une élution efficace des supports d’avidine immobilisés (le clivage des protéines de liaison disulfure)
  • Le long bras espaceur réduit l’encombrement stérique pour les interactions de liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sulfo-NHS-SS-Biotine EZ-Link
Type de produit Sulfo-NHS-SS-Biotine
Quantité 100 mg
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Longueur moyenne, clivable
Type d’étiquette Analogues & de la biotine
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.