Learn More
Brady™ Rail de verrouillage EZ Panel Loc
Code produit 15673487 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
Dimensions (L x l x H):
4 x 0,8 x 0,7 x po
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15673487 2/boîte 4 x 0,8 x 0,7 x po 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15673487 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 051264
En stock
Permet de fermer la porte du panneau, même lorsque des verrouillages sont en place. Le système de rail unique Brady™ EZ Panel Loc peut accueillir plusieurs verrous, éliminant ainsi le besoin de moraillons lors verrouillages groupés.
  • Le système de rail de verrouillage unique permet de fermer la porte du panneau, même lorsque des verrouillages sont en place
  • Prend en charge plusieurs verrous, éliminant ainsi le besoin de moraillons lors des verrouillages groupés
  • La conception du rail de verrouillage permet également de ne pas faire peser de poids sur les disjoncteurs, ce qui protège les composants électriques délicats des dommages
  • Les rails de verrouillage sont en polymères Isoplast durables, avec un support adhésif en acrylique
  • Les verrous “sans manille” avec clés EX Panel Loc sont vendus séparément et sont particulièrement utiles pour maintenir les dispositifs de verrouillage où ils sont nécessaires
  • Un joint d’espacement est également disponible pour les panneaux à profil bas
Spécification
Type de produit Rail de verrouillage
Alternate Part Number BRISEUR BLOCKER RAIL DE VERROUILLAGE SURÉLEVÉ (LOT DE 2)
Couleur Jaune
Matériau Nylon renforcé de fibre de verre
Dimensions (L x l x H) 4 x 0,8 x 0,7 x po
Longueur (impériale) 4 po
Quantité 2/boîte