Learn More
MP Biomedicals™ Kit de transformation EZ-Yeast™
Code produit 11323159 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Colonie de 3 à 4 mm ou 500 μl
Conditionnement:
200 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323159 Colonie de 3 à 4 mm ou 500 μl 200 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11323159 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 112100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    116.55€ / 200 pièces
    Économisez 23.45€
    16% de réduction
Conçu pour la transformation à haut débit avec des efficacités allant jusqu'à 10³ transformants par μADN plasmidique g. Parfait pour une analyse rapide des colonies potentiellement positives au test double hybride, le EZ-Yeast™ Le kit de transformation ne nécessite pas de cellules pleinement compétentes avant la transformation.
  • Le kit ne nécessite pas de cellules entièrement compétentes avant la transformation.
  • Il suffit d’ajouter une colonie de 3 à 4 mm ou 0,5 mL de culture nocturne à un nouveau tube, d’ajouter de l’ADN vecteur et porteur, d’incuber pendant 30 minutes et de mettre en plaque dans un milieu sélectif.
  • Il est idéal pour les cas où un grand nombre de transformations doivent être effectuées, mais où seuls quelques transformants sont nécessaires
Spécification
Lignée cellulaire S. cerevisiae, S. pombe, S. albicans, nombreuses souches
Contenu et stockage Conserver la solution EZ-Transformation à température ambiante (15 à 30°C). Conserver l’ADN porteur à 4°C.
Type d’échantillon Culture de levures
À utiliser avec (application) Transformations à haut débit
Nbre de réactions 200 préparations
Quantité Colonie de 3 à 4 mm ou 500 μl
Synonyme Kit de rapporteurs hybrides de levure 2