Learn More
Leica Microsystems Stéréomicroscope EZ4 10X
Code produit 11984419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
80 x 255 x 365 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11984419 80 x 255 x 365 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11984419 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 10447197
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stéréomicroscope pédagogique parfaitement conçu pour les cours en université de niveau d’entrée. Le stéréomicroscope EZ4 10X Leica Microsystems™ est parfaitement adapté aux études de biologie, d’anatomie et de chimie.
  • Éclairage LED à 7 voies
    • Fournit un éclairage épiscopique, oblique et diascopique pour un éclairage et un contraste de qualité supérieure
  • Plage de zoom 4,4:1
    • Offre des images haute résolution
  • Éclairage LED lumineux
    • Permet d’économiser le temps et les coûts des ampoules de rechange
  • Système optique Greenough
    • Offre des vues 3D avec profondeur de champ très large et plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Résolution 170 LP/mm maximum
Pouvoir grossissant 8X à 35X
Champ de vision Diamètre du champ d’objet de 5,7 à 25 mm
Portée du zoom 4,4:1
Dimensions (L x l x H) 80 x 255 x 365 mm
Alimentation électrique Alimentation électrique : Universelle de 100 V à 240 V, sensible à la tension, intégrée (tous les instruments)
Type d’éclairage Lumière intégrée, indépendante ou combinée épiscopique et diascopique à LED
Eyepiece 10X/20 fixe