Learn More
Leica Microsystems Stéréomicroscope éducatif EZ4 avec oculaires 16X
Code produit 11944429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Portée du zoom:
4,4:1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Portée du zoom Conditionnement
11944429 4,4:1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11944429 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 10447198
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce microscope pour les cours en université et établissement d’enseignement supérieur de niveau d’entrée, comme la biologie, l’anatomie et la chimie. Les stéréomicroscopes pédagogiques Leica™ EZ4 comprennent des systèmes d’éclairage LED à 7 voies pour éclairage épiscopique, oblique et diascopique pour un éclairage et un contraste de qualité supérieure de n’importe quelle application.
  • Plage de zoom 4,4:1
  • Pour toutes les fonctions d’assurance qualité, y compris la documentation numérique (Leica EZ4D) et les mesures (Leica EZ4, sélection d’oculaires en option)
  • Haute qualité d’image, fidélité des couleurs et des détails
  • Instrument de formation idéal pour pratiquer les techniques d’assemblage et de préparation
  • Système d’éclairage LED à puissance réglable pour un éclairage épiscopique et diascopique
  • Technologie unique de lumière épiscopique à trois trajets Leica
  • Systèmes de zoom et de mise au point précis pour un contrôle précis EZ4D uniquement :
  • 3 capteur CMOS mégapixel
  • Connexion USB 2.0 pour le transfert de données d’images ou l’image en direct sur votre PC
  • Sortie vidéo analogique pour la raccordement à un projecteur vidéo, téléviseur, magnétoscope, etc.
  • Logement pour carte mémoire SD intégré
  • Carte 128 Mb incluse
  • Logiciel libre LAS EZ inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, CSA
Hauteur (métrique) 371 mm
Tension 230 V
Largeur (métrique) 181 mm
Pouvoir grossissant 56X
Longueur (métrique) 225 mm
Portée du zoom 4,4:1
Poids (métrique) 3,8 kg
Dimensions (L x l x H) 225 x 181 x 371 mm
Dimensions (L x l) 225 x 181 mm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Type de produit Stéréomicroscope
Type d’éclairage Réfléchis/transmis
Fréquence 50/60 Hz
Eyepiece 16X
Quantité 1 de chaque