Learn More
Invitrogen™ Enzyme ezDNase™
Code produit 15585209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585209 50 μl 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15585209 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11766051
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le mélange SuperScript™ IV VILO™ Master Mix est un mélange maître pour réaction conçu pour la synthèse d’ADNc rapide, sensible et reproductible dans les applications de RT-qPCR.
Le Master Mix SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO) est un Master Mix pour réaction conçu pour la synthèse d’ADNc rapide, sensible et reproductible dans les applications de RT-qPCR. L’inclusion d’ezDNase renforce l’accélération du flux de travail de RT-qPCR lors d’une étape d’élimination de l’ADN génomique extrêmement simplifiée. Ce mélange Master Mix est également disponible sans ezDNase, qui peut être acheté séparément.
Caractéristiques du mélange SuperScript IV VILO Master Mix :
  • Réaction RT ultra rapide en seulement 10 minutes et élimination de l’ADNg en 2 minutes
  • Rendements très élevés : valeurs Ct inférieures par plus de 2 cycles avant tous les autres réactifs de transcription inverse
  • Master Mix pour réaction d’ADNc en un seul tube ultra pratique pour une RT-qPCR en deux étapes
  • Réaction extrêmement efficace, même avec de faibles quantités de modèles et des échantillons de pureté sous-optimale
Le Master Mix SSIV VILO propulse la technologie VILO éprouvée au niveau supérieur avec le transcriptase inverse SuperScript™ IV hautement processif et thermostable et le tampon optimisé. Ces composants permettent la synthèse efficace d’ADNc à des températures supérieures et en moins de temps. Le Master Mix SSIV VILO améliore le rendement et la sensibilité d’ADNc, même avec une pureté sous-optimale ou de rares modèles. Votre nouvel outil pour RT-qPCR plus efficace et reproductible.
Si vous souhaitez encore améliorer vos performances, certains mélanges SuperScript IV VILO Master Mix comprennent l’ezDNase (également disponible séparément) pour éliminer l’ADN génomique et renforcer l’accélération du flux de travail de RT-qPCR. L’étape d’élimination de l’ADN génomique extrêmement simplifiée réduit considérablement le temps de l’ensemble du protocole de transcription inverse et réduit la variation possible de l’expression génétique due à la perte ou aux dommages d’ARN pendant le traitement par DNase classique.
Le mélange SSIV VILO Master Mix vous donne plus d’ADNc en moins de temps avec moins de pipetage, moins de variation, moins d’inhibition de réaction, moins d’interférence d’ADNg et moins d’échantillons que tous les autres kits de synthèse d’ADNc ou Master Mix pour RT-qPCR.
Source
Purifié à partir d’E. coli exprimant le gène pol du M-MLV, modifié pour augmenter la thermostabilité et la demi-vie, la processivité, la résistance aux inhibiteurs et pour réduire l’activité de la RNase H.
Tests de performance et de qualité
Testé pour l’endodésoxyribonucléase, l’exodésoxyribonucléase et la ribonucléase, ainsi que le rendement et la longueur du produit d’ADNc.
Utilisation exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
À utiliser avec (application) RT-qPCR
Contenu et stockage • 50 μl d’enzyme ezDNase
• 100 μl de tampon ezDNase (10X)
• 1,25 ml d’eau exempte de nucléase
Conserver entre -5 et -30°C.
Conditions d’expédition Sous glace sèche
Enzymes DNase
Tampon compatible Réactifs de transcription inverse
Quantité 50 μl
Type de produit Enzymes
Gamme de produits ezDNase
Type d’échantillon ARN
Forme Liquide