Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ezetimibe
Code produit 17211226 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17211226 1 g 1g
17221226 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17211226 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467690010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163222-33-1
Formule moléculaire C24H21F2NO3
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Ezetimibe
Quantité 1 g
Poids de la formule 409,43
Clé InChI OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
SMILES O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Nom IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 409.43
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.