Learn More
Ézétimibe hydroxy bêta-D-glucuronide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ezetimibe Hydroxy Beta-D-Glucuronide |
| CAS | 536709-33-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C30 H29 F2 N O9 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ezetimibe Hydroxy-B-D-Glucuronide |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H29F2NO9/c31-17-5-1-15(2-6-17)22(41-30-26(37)24(35)25(36)27(42-30)29(39)40)14-13-21-23(16-3-11-20(34)12-4-16)33(28(21)38)19-9-7-18(32)8-10-19/h1-12,21-27,30,34-37H,13-14H2,(H,39,40)/t21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,30-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H](CC[C@@H]2[C@H](N(C2=O)c3ccc(F)cc3)c4ccc(O)cc4)c5ccc(F)cc5)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(2S,3R)-1-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-4-oxoazetidin-3-il]propoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 585.55 |
| Afficher plus |