Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage Ezy-Cal™
Code produit 11879902 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
20 μm
25 μm
2 μm
30 μm
50 μm
5 μm
70 μm
Conditionnement:
1 pièce
100mL
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11879902 25 μm 100mL
11829902 2 μm 100mL
11520085 2 μm -
11839902 5 μm 100mL
12682106 10,00 ± 0,08 μm 1 pièce
11849902 10,00 ± 0,08 μm 100mL
11573283 15,02 ± 0,15 μm 100mL
10004167 15,02 ± 0,15 μm 100mL
11869902 20 μm 100mL
11889902 30 μm 100mL
11899902 50 μm 100mL
11809912 70 μm 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11879902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6025
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Répondez aux exigences exceptionnelles les plus strictes des laboratoires de contrôle de la contamination des industries modernes
Répondez aux exigences exceptionnelles les plus strictes des laboratoires de contrôle de la contamination des industries modernes avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Ezy-Cal™, particules liquides de contrôle du comptage faciles à utiliser à raison de 2000 particules par ml. Conçus pour une utilisation régulière par les compteurs de particules liquides afin de vérifier l’étalonnage de l’instrument avant chaque utilisation, les étalons assurent la reproductibilité du comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance à l’aide d’une suspension de microsphères conformes aux normes NIST™ avec une concentration précise.
Caractéristiques :
  • Dimensions standard de particules prêtes à l’emploi (aucune dilution requise) pour la validation des compteurs de particules optiques
  • Barreau d’agitation magnétique inclus dans chaque flacon pour un échantillonnage propre, pratique et direct
  • Ce milieu en suspension aqueuse contient une combinaison d’agents de dispersion permettant d’éviter l’agrégation des particules ou leur adhérence aux surfaces en flux dans le compteur de particules
  • Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du National Institute of Standards and Technology.
Recommandé dans les cas suivants :
Vérification de l’étalonnage des compteurs de particules liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant
Concentration 2000 particules/ml ± 10 %
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage.
Contenu Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Description Utilisé pour valider les performances de compteurs de particules liquides
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Calibrage du compteur à particules liquides
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1.05 g/cm³
Quantité 100 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 0.27 µm, 1.1 % CV
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de trois mois
Diamètre (métrique) 25 μm