Description
- Depuis, F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de CHO cultures ainsi que pour la croissance complétée en sérum d’autres cellules de mammifères, y compris les astrocytes primaires de rats et les cellules épithéliales.
Specifications
Specifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Médias de culture cellulaire F-10 de Ham |
| Avec additifs | Glutamine, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Néant |
| Quantité | 500 mL |