Learn More
Sartorius Mélange nutritif F-12 (HAM)
Code produit 31908414 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908414 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908414 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010951A
 Article restreint
En stock
Conçu pour le plaquage unicellulaire sans sérum des cellules de l’ovaire de hamster chinois (CHO).
  • F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum des CHO cultures cellulaires.
  • F-12 soutient également la croissance sériquement d’autres cellules de mammifères, notamment les chondrocytes, les hépatocytes de rat et les cellules épithéliales de la prostate de rat.
  • Modifié comme suit :
    • Avec L-glutamine
    • Avec du glucose
    • Avec du Phénol Rouge
    • Avec le pyruvate de sodium
    • Avec du bicarbonate de sodium
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire F-12 de Ham
Quantité 500 mL