Learn More
F 16915, MedChemExpress
Code produit 16477948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477948 10 mg
16431889 1 mg
16410418 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16477948 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19886
MedChemExpress F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.
F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.
Spécification
Nom chimique ou matériau F 16915
Forme physique Oil
CAS 92510-91-3
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H37NO2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.32 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(OCC1=CC=CN=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 419.6
Poids de la formule 419.6
Pourcentage de pureté 99.39%
Qualité Research