Learn More
BUCHI Refroidisseur / recycleur F-305
Code produit 15445885 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2,5 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15445885 2,5 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15445885 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11F30501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5255.00€
    4273.15€ / 1 pièces
    Économisez 981.85€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour fonctionner avec des équipements de laboratoire tels que les évaporateurs rotatifs, les évaporateurs parallèles, Kjeldahl et les produits d'extraction. BUCHI Les refroidisseurs à recirculation F-305 sont particulièrement adaptés à Rotavapor Systèmes R-300.
  • Distillation efficace grâce à une intégration complète dans le BUCHI système d'évaporation rotatif
  • Gain de temps grâce au démarrage instantané avec ajustement automatique et dynamique de la pression, sans attendre que le refroidisseur atteigne la température de consigne.
  • Il est doté d'un réglage central pratique de la température, d'un mode ECO économe en énergie et d'un démarrage/arrêt automatique lorsqu'il est utilisé avec le Rotavapor Système R-300
  • Le mode ECO permet d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de chaleur en passant en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Pas de consommation d’eau
  • Optimise la capacité de distillation tout en réduisant les émissions de solvants grâce à l'intégration intelligente de tous les paramètres de processus via l'interface I-300 ou I-300Pro.
  • Intégration simple et rapide dans un système entièrement automatisé BUCHI Rotavapor systèmes R-300, y compris tous les paramètres de processus et BUCHI extraction et Kjeldahl solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Communications BUCHI BUS
Type de condenseur Refroidissement à l’eau
Puissance de refroidissement 550 W
Débit 2,5 L/min
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs et autres condenseurs à serpentin
Type de pompe Centrifuge
Gamme de températures -10°C à +25°C
Type Refroidisseur / recycleur
Capacité de chauffage 550 W à 15 °C ; 440 w à 10 °C ; 250 W à 0 °C ; 80 W à -10 °C
Pression max. 0,6 bars
Précision de la température ± 1°C
Dimensions (L x l x H) 400 x 280 × 500 mm
Poids (métrique) 31 kg
Alimentation électrique 115/230 V ±10%