Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de dosage à 96 puits avec fond en F
GREENER_CHOICE
Code produit 10365532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
32 pièces
40 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Couvercle unitSize
10365532 Blanc Non stérile Sans couvercle 40 pièces
10284272 Blanc Stérile Avec couvercle 32 pièces
10164911 Blanc Stérile Sans couvercle 40 pièces
11827822 Transparent Non stérile Avec couvercle 120 pièces
10341341 Transparent Stérile Sans couvercle 100 pièces
10177050 Transparent Stérile Avec couvercle 100 pièces
10033211 Noir Non stérile Sans couvercle 40 pièces
10214232 Noir Stérile Sans couvercle 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10365532 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655075
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disposition des puits en cheminée permet à chaque puits de tenir tout seul. Les microplaques de dosage 96 puits avec fond en F Greiner Bio-One™ sont fabriquées en PS, un polymère extrêmement transparent avec d’excellentes propriétés optiques, ce qui le rend idéal pour des mesures optiques précises. PS se caractérise également par sa capacité de liaison des biomolécules, comme les protéines, et convient aux travaux de culture cellulaire.
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
  • Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Sans RNase / DNase, ni ADN humain
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 34 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface LUMITRAC 200
Volume total (métrique) du puits 392 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
Stabilité thermique max. –20 à plus;60deg;C
FCR max. 4800 ×g : Rotor à godets oscillants
Quantité 40/boîte
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Hauteur (métrique) 11,5 mm
Diamètre (métrique) du puits 5 mm